Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé
Code produit 11714289 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1000 ml
Longueur (métrique):
74 mm
101 mm
121 mm
Quantité:
12/boîte
24/boîte
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Quantité Conditionnement
11714289 125 ml 101 mm 24/boîte 24 pièces
11734299 30 ml - 24/boîte 24 pièces
11704289 60 ml 101 mm 24/boîte -
11744299 125 ml 101 mm 12/boîte 12 pièces
11724289 250 ml 101 mm 24/boîte 24 pièces
11764299 500 ml 121 mm 12/boîte 12 pièces
11734289 500 ml 74 mm 12/boîte 12 pièces
13161794 1000 ml 121 mm 12/boîte 12 pièces
12558716 950 ml 121 mm 12/boîte 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11714289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.21€
    144.31€ / 24 pièces
    Économisez 15.90€
    9% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les flacons pour conditionnement à col large ambrés à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
  • Col large pour un accès facile
  • Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Ambré
Matériau Verre
Longueur (métrique) 101 mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PTFE
Closure Included Oui
Bouche Large
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 38-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon à col large