Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
- Col large pour un accès facile
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) | 101 mm |
| Quantité | 24/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PTFE |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |