Learn More
Fisherbrand™ Roue de coupe de rechange
Code produit 13055983 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Coupe-tube pour tubulure en verre
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13055983 Coupe-tube pour tubulure en verre 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13055983
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilite la découpe de tubes en verre.
  • Fabriqué en alliage de zinc nickelé
  • Accepte les tubes jusqu'à 30 mm de diamètre
  • La roue de remplacement a un diamètre de 10 mm.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Coupe-tube pour tubulure en verre
Diamètre (métrique) intérieur 10 mm
Nb par paquet 5 boîtes
Type de produit Roue de coupe de rechange