Learn More
WLD Tec™ Adaptateur de sécurité pour cartouche de gaz CV 360
Code produit 10171473
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cartouche de gaz CV360
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10171473 Cartouche de gaz CV360 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10171473 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 8.000.700
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur de cartouche de gaz adapté et sûr pour brûleurs à gaz de laboratoire Gasprofi 1 SCS. L’adaptateur de sécurité WLD Tec™ pour cartouche de gaz CV 360 comprend un régulateur de pression intégré.
  • Adaptateur de sécurité
  • Inclut un régulateur de pression intégré
  • Accepte les cartouches de gaz, CV 360
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cartouche de gaz CV360
Comprend Régulateur de pression intégré de 50 mbar
Type de produit Adaptateur pour gaz