Learn More
Cyclamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492219
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16492219 1 g 1g
16420988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492219 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0541
 Restricted Item
Expédition estimée: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Spezifikation
Chemical Name or Material Cyclamic acid
Physical Form Solid
CAS 100-88-9
Color White
Quantity 1 g
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C6H13NO3S
Synonym Cyclohexylsulfamic acid Cyclamate
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (557.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(NC1CCCCC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 179.24
Formula Weight 179.24
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen