Learn More
Cyclohexanone 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326410
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30326410 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30326410 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010400ME
 Restricted Item
Expédition estimée: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Analyte or Component Names Cyclohexanone
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Molecular Formula C6 H10 O
Concentration 5000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexanone, Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI Formula InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexanone
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Quantity 1 mL
Formula Weight 98.0732 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.