Learn More
Hellma™ Cellule cylindrique en quartz UV lointain de trajet optique 2 mm 560μl Hellma
Code produit 12791695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Trajectoire lumineuse:
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Trajectoire lumineuse Conditionnement
12791695 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12791695 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 120000240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.47€
    264.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.47€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026