Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression, avec bouchon en PTFE
Code produit 12556229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
1000 ml
Numéro de joint:
14/23 NS
29/32 NS
29/32 NS
Comprend:
Tube d’égalisation de pression
sans tube d’équilibrage de pression
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Numéro de joint Comprend Conditionnement
12556229 50 ml 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
30564740 1000 ml 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 1 pièce
10589041 1000 ml 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10047810 1 000 ml 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10635041 100 ml 14/23 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10343001 100 mL 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10500012 250 ml 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10519241 25 ml 14/23 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10740651 250 ml 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10149650 500 mL 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10707711 25 ml 14/23 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
12586229 50 ml 14/23 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
10590002 50 ml 29/32 NS sans tube d’équilibrage de pression 2 pièces
10792132 500 mL 29/32 NS Tube d’égalisation de pression 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 12556229 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04372814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.77€
    113.01€ / 2 pièces
    Économisez 43.76€
    27% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utile pour le transfert de liquides et la manipulation de réactifs sensibles à l’air dans un environnement scellé, à gaz inerte. Les entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression Lenz Laborglasinstrumente™ sont en verre borosilicaté DURAN&trad
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec tube d’égalisation de pression
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Forme cylindrique avec prise et cône NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Comprend Tube d’égalisation de pression
Numéro de joint 29/32 NS
Type de produit Entonnoir compte-gouttes