Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Code produit. 11517792 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11517792
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser dans de petits récipients
En PTFE
Spécification
Dimensions (L x l x H) 10 x 3 mm
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 10 mm
Quantité 10 / boîte