Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpecifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 6 mm |
| Quantité | 10 / boîte |
| Forme | Cylindrique |
| Show More |