Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre
Code produit 14821371 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 mm
10 mm
12mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
14821371 30 mm 6 mm 10 pièces
11834792 6 mm 3 mm 10 pièces
11888932 15 mm 6 mm 10 pièces
11808952 25 mm 8 mm 10 pièces
16265741 50 mm 8 mm 10 pièces
11878902 80 mm 10 mm 5 pièces
11868852 35 mm 6 mm 10 pièces
11868942 40 mm 8 mm 10 pièces
11858852 12mm 4,5mm 10 pièces
11587792 50 mm 6 mm 5 pièces
11868902 13 mm 6 mm 10 pièces
11828901 13 mm 8 mm 10 pièces
11848942 15 mm 4,5 mm 10 pièces
11858922 20 mm 6 mm 10 pièces
11868922 25 mm 6 mm 10 pièces
11858942 30 mm 7 mm 10 pièces
11898852 45 mm 8 mm 10 pièces
11888942 60 mm 10 mm 5 pièces
16215751 70 mm 10 mm 10 pièces
11878932 10 mm 6 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 14821371
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé de PTFE ou de verre . Fisherbrand™ Les barreaux magnétiques cylindriques sont autoclavables.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 30 mm
Quantité 5/Bte
Forme Cylindrique