Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Code produit 16225721 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8mm
13 mm
20mm
25mm
60mm
Diamètre (métrique):
3mm
5mm
7mm
10mm
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
16225721 8mm 3mm 10 pièces
16225731 13 mm 10 mm 10 pièces
16265731 20mm 7mm 10 pièces
16285731 25mm 5mm 10 pièces
16295741 60mm 10mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16225721
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ constituent un agitateur à usage général apprécié adapté à une grande variété d’applications.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 3mm
Longueur (métrique) 8mm
Quantité 10/boîte
Forme Cylindrique
Type Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE