Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Code produit 16245721 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
12 mm
40 mm
Diamètre (métrique):
4.5 mm
6mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
16245721 10mm 6mm 10 pièces
10613161 12 mm 4.5 mm 1 pièce
10486671 40 mm 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16245721
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ sont un agitateur à usage général apprécié, adapté à une grande variété d’applications.
Offrent une agitation stable. Cowie Technology™ Les outils d’agitation cylindriques en Gilbert sont des agitations à usage général très prisées pour une grande variété d’applications.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 6mm
Longueur (métrique) 10mm
Quantité 10/boîte
Forme Cylindrique