Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Code produit 16295731 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 mm
20mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Diamètre (métrique):
4.5 mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
16295731 30 mm 8 mm 10 pièces
10420165 15 mm 4.5 mm 1 pièce
10289701 25 mm 6 mm 1 pièce
10265253 20mm 8mm 10 pièces
10393601 20 mm 6 mm 1 pièce
10677022 40 mm 7mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16295731
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ sont un agitateur à usage général apprécié, adapté à une grande variété d’applications.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 30 mm
Quantité 5/boîte
Forme Cylindrique