Learn More
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation cylindriques
Code produit 10226853 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
195 mm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10226853 195 mm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10226853
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une agitation à usage général pour une grande variété d’applications. L’ensemble de boîtes de barreaux d’agitation cylindriques Fisherbrand™ est un moulage isostatique en plastique PTFE pur et approuvé par la FDA.
  • Garanti inerte et étanche
  • Profil rond et lisse
  • Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
  • Chaque kit contient deux (2) articles de chacun des formats suivants :
6 x 10 mm
4,5 x 15 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm
8 x 40 mm
8 x 50 mm
10 x 60 mm
10 x 70 mm
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Dimensions (L x l x H) 195 x 95 mm
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Hauteur (métrique) 30 mm
Comprend 18 barreaux d’agitation cylindriques
Largeur (métrique) 95 mm
Longueur (métrique) 195 mm
Quantité 1 de chaque