Learn More
Cowie Technology™ Ensemble de boîtes de 22 barreaux d’agitation en PTFE cylindriques et à anneau amovible
Code produit. 10525359 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10525359
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’ensemble de boîtes de 22 barreaux d’agitation en PTFE cylindriques et à anneau amovible Cowie Technology™ comprend un assortiment de tailles de barreaux d’agitation cylindriques et à anneau amovible dans un récipient réutilisable.
  • Comprend 6 barreaux d’agitation cylindriques et 16 barreaux d’agitation à anneau amovible 2 de chaque de 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, 4 de chaque de 25 x 8, 2 de chaque de 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, 1 de chaque de 38 x 10, 42 x 10 mm
  • Fabriqué en PTFE avec noyau magnétique Alnico-V encapsulé
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Dimensions (L x l x H) 195 x 95mm
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Hauteur (métrique) 30 mm
Comprend 6 barreaux d’agitation cylindriques & 16 barreaux d’agitation à anneaux amovibles 2 chacun de 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, 4 chacun de 25 x 8, 2 chacun de 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, 1 de 38 x 10, 42 x 10 mm chacun
Largeur (métrique) 95 mm
Revêtement PTFE
Longueur (métrique) 195 mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 1/boîte
Type Ensemble de boîtes de barreaux d’agitateur en PTFE 8