Learn More
- Home
- Products
- Plaques chauffantes et agitateurs
- Barreaux et tiges d’agitation
- BRAND™ Barreaux d’agitation magnétique en PTFE, de forme cylindrique
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétique en PTFE, de forme cylindrique
Product Code. 15601265 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diamètre (métrique):
1,5 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
27 mm
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
24 product options available for selection
| Product Code. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 12030922 | 8 mm | 1,5 mm | 10 pièces |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | 10 pièces |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | 10 pièces |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | 1 pièce |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | 10 pièces |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | 10 pièces |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | 10 pièces |
| 11854140 | 12 mm | 4,5 mm | 10 pièces |
| 12040922 | 15 mm | 4,5 mm | 10 pièces |
| 11804080 | 10 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 11894070 | 15 mm | 1,5 mm | 10 pièces |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | 10 pièces |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Product Code.
15601265
Supplier
BRAND™
Supplier No.
137115
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Add to basket
43.34 EUR valable jusqu'au 2026-05-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28115" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28115" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
Description
- En PTFE
- Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
- Adaptés aux applications universelles.
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Cylindrique |