Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Tube Cooling Rack
Description
- The CytKick Max Tube Cooling Rack is designed for use with the CytKick Max Autosampler and the Attune Acoustic Focusing Cytometer.
- It allows sample uptake from 16 1.5- and 2.0-mL Eppendorf tubes without the need to remove the caps. This cooling rack maintains samples at 2-15°C for 108-120 minutes while they are being analyzed on the instrument.
- The rack is chilled by placing it in a refrigerator overnight prior to use
- For a non-cooling version of this rack, please see the CytKick Max Tube Rack.
Specifications
Specifications
| Product Line | CytKick |
| Quantity | 1 Rack |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| For Use With (Equipment) | Attune Acoustic Focusing Cytometer |
| Product Type | Tube Cooling Rack |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?