Learn More
D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid |
| CAS | 79055-68-8 |
| Molecular Formula | C5 H12 N O5 P |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 5-Phosphono-D-norvaline, (-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (-)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (R)-AP-5, D-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, D-AP-5, D-Aminophosphonovaleric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CCCP(=O)(O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.126 |
| Formula Weight | 197.045 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?