Learn More
D-(-)-Penicillamine, 98%, Thermo Scientific™
69.30€ - 965.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 52-67-5 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C5H11NO2S |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.208 |
| Numéro MDL | MFCD00064302 |
| Clé InChI | VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N |
| Synonyme | d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline |
| CID PubChem | 5852 |
| ChEBI | CHEBI:7959 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid |
| SMILES | CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11460303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.06 |
5g |
69.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11470303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.14 |
25g |
289.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11480303
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11446.22 |
100g |
965.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilityIt is freely soluble in water, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether, acetone, benzene, and in carbon tetrachloride.
Notes
Stable under normal conditions. Incompatabile to strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C.
Identifiants chimiques
| C5H11NO2S | |
| MFCD00064302 | |
| d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline | |
| CHEBI:7959 | |
| CC(C)(C(C(=O)O)N)S |
Spécification
| D- (-)-Penicillamine | |
| Unpleasant | |
| MFCD00064302 | |
| 14,7088 | |
| It is freely soluble in water,slightly soluble in alcohol,insoluble in chloroform,ether,acetone,benzene,and in carbon tetrachloride. | |
| −63° (c=1 in 1N NaOH) | |
| (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid | |
| 5852 | |
| 149.21 |
| 52-67-5 | |
| C5H11NO2S | |
| 1722375 | |
| d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline | |
| VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N | |
| CC(C)(C(C(=O)O)N)S | |
| 149.208 | |
| CHEBI:7959 | |
| 99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P332+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 200-148-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9425000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold