Learn More
R&D Systems™ Dantrolene, sodium salt
Description
Inhibits release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum via inhibition of ryanodine receptor (RYR) channels. Displays selectivity for RYR1 and RYR3 over RYR2. Protective against the effects of a variety of conditions and agents, including excitatory amino acids. Skeletal muscle relaxant and neuroprotectant.
Specifications
Specifications
| CAS | 14663-23-1 |
| Quantity | 100 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C14H12N4NaO5 |
| Formula Weight | 336.23 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 339.263 |
| Chemical Name or Material | Dantrolene, sodium salt |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?