Learn More
STEMCELL Technologies DBZ
Beschreibung
- DBZ is a diazepine inhibitor of γ-secretase, which cleaves transmembrane proteins including Notch, amyloid precursor protein (APP), and Ephrin-B2 (Borgegard et al)
- DBZ blocks the cleavage of Notch into its active signalling effector, Notch intracellular domain, with an IC50 of 1.7 nM (Milano et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 209984-56-5 |
| Synonym | Dibenzazepine, YO-01027 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C26H23F2N3O3 |
| Purity | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?