Learn More
Fisherbrand™ Têtes de dévissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
Code produit 15552310 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
11 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du bouchon Conditionnement
15552310 11 mm 1 pièce
15542340 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15552310
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
  • Tête de débouchage pour bouchons en aluminium/acier
  • Non ajustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tête de dévissage
Diamètre (métrique) du bouchon 11 mm
Matériau Plastic (Plastique), Acier
À utiliser avec (équipement) Bouchons en aluminium de 11 mm
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Tête de dévissage