Learn More
Fisherbrand™ Plateforme dédiée
Code produit 16373246 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x flacons de 125 ml
4 Microplaques
5 flacons de 500 ml
8 flacons de 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16373246 4 Microplaques 1 pièce
16363246 5 flacons de 500 ml 1 pièce
16353246 8 flacons de 250 ml 1 pièce
16343246 12 x flacons de 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16373246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    818.00€
    581.39€ / 1 pièces
    Économisez 236.61€
    28% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plateforme dédiée Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec un agitateur.
  • Antidérapant
  • Surface revêtue de caoutchouc
  • À utiliser avec un agitateur
Spécification
Capacité 4 Microplaques
Type de produit Plateforme dédiée
Matériau Aluminium, acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Mini incubateur à agitation
Nbre de positions 4