Learn More
Fisherbrand™ Cassettes de déionisation
Code produit 11954159 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indicateur coloré:
Cartouche bleu virant au brun ocre
La cartouche verte devient violette
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indicateur coloré Conditionnement
11954159 Cartouche bleu virant au brun ocre 1 pièce
11944159 La cartouche verte devient violette 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11954159
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Purifiez l’eau avec ces cartouches à usage unique. Les cartouches de déionisation Fisherbrand™ changent de couleur lorsque la saturation est détectée.
  • Détecte la saturation par changement de couleur
  • Connexion directe au réseau d’eau
  • Un large choix de cartouches pour répondre à tous les besoins avec un coût réduit
  • Sans branchement électrique
  • Une construction transparente pour surveiller la saturation de la résine sans mesure auxiliaire
  • Les cartouches jetables ne contiennent que de nouvelles résines. Le niveau de performance est constant et garanti
  • Lors de la saturation des cartouches de résine, il suffit de les jeter
  • Les petites dimensions facilitent l’installation
  • Applications : lavage de la vaisselle, remplissage du circuit de refroidissement, préparation de la batterie, de la batterie et de l’antigel du radiateur, développement de photos
Spécification
Indicateur coloré Cartouche bleu virant au brun ocre
Capacité Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée
Débit 20 L/h
Type de résine Échangeur d’ions
Taille du filtre 500 mm
À utiliser avec (application) Pour la purification de l’eau, les applications sensibles
À utiliser avec (équipement) Pour série R3
Pression 3 bar
Quantité 1 de chaque
Température (métrique) de fonctionnement max. 35°C
Température (métrique) en fonctionnement entre 10°C et 35°C
Type Cartouche