Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai grand format Delrin™, 24 x 30 m
Code produit 15360400 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15360400 Jaune 1 pièce
15310400 Blanc 1 pièce
10257963 Bleu 1 pièce
15330400 Vert 1 pièce
15350400 Magenta 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15360400
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 24 x 30 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Capacité Tubes (15 à 50 ml)
Matériau POM renforcé de fibres de verre
Positions 24
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 15 à 50 ml
Nbre par carton 1
Quantité Pièce
Dimensions (L x l x H) 110 x 280 x 85mm
Longueur (métrique) 110 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 85 mm
Array 3 x 8
Largeur (métrique) 280 mm