Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Supports pour tubes à essai de taille standard, 40 x 25 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm) |
| Matériau | polyéthylène renforcé de fibres de verre |
| Positions | 40 |
| Forme | Ouvertures en forme de larme |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 10 à 18 mL |
| Nbre par carton | 1 |
| Afficher plus |