Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Supports pour tubes de test complètes, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Code produit 15380390 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15380390 Bleu 1 pièce
15370390 Blanc 1 pièce
15390390 Vert 1 pièce
15300400 Magenta 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15380390
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Delrin™ Les supports pour tubes de test de grande taille, 40 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm)
Matériau POM renforcé de fibre de verre
Positions 40
Forme Ouvertures en forme de gouttes
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de test de 10 à 18 ml
Nbre par carton 1
Dimensions (L x l x H) 120 x 300 x 92 mm
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (impériale) 4,7 in
Largeur (impériale) 11,8 in
Hauteur (impériale) 3,6 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 25 mm
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 92 mm
Array 4 x 10
Largeur (métrique) 300 mm