Learn More
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules Delta™
Code produit 11364035 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
172 mm
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11364035 172 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11364035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    86.98€ / 500 pièces
    Économisez 124.02€
    58% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalez les cultures uniformément et soigneusement. Delta™ Les étaleurs de cellules sont dotés d'une poignée flexible et d'une barre d'étalement en forme de dôme pour aider à réduire les déchirures de l'agar.
  • Poignée ondulée flexible pour un meilleur contrôle.
  • La tête de barre d'étalement en forme de dôme contribue à réduire les larmes d'agar.
  • Stérilisés aux rayons gamma et emballés individuellement.
  • 500 spatules jetables par paquet.
Spécification
Jetable Usage unique
Longueur (impériale) 6,8 in
Longueur (métrique) 172 mm
Forme Delta
Matériau ABS
Type de produit Étaleur