Learn More
Thermo Scientific™ Flacons vides stériles dépyrogénés
Code produit 15428363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
10 mL
20 ml
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
20 mm
Nbre par carton:
48
50
100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Taille du bouchon Nbre par carton Conditionnement
15428363 100 mL Transparent 20 mm 50 50 pièces
15217203 2 ml Transparent 13 mm 100 100 pièces
16483899 2 ml Ambré 13 mm 100 100 pièces
15193508 5 ml Transparent 20 mm 50 50 pièces
16255451 5 ml Ambré 20 mm 50 50 pièces
15103518 10 mL Transparent 20 mm 50 50 pièces
15280519 10 mL Ambré 20 mm 50 50 pièces
15123518 20 ml Transparent 20 mm 48 50 pièces
18876103 20 ml Transparent 20 mm 48 -
15133518 30 ml Transparent 20 mm 50 50 pièces
15662344 30 mL Ambré 20 mm 50 50 pièces
15153518 50 ml Transparent 20 mm 50 50 pièces
15529711 50 ml Ambré 20 mm 50 50 pièces
15352426 100 mL Ambré 20 mm 50 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15428363 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ST10020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.92€
    673.00€ / 50 pièces
    Économisez 434.92€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons stériles vides Thermo Scientific™ sont disponibles dans des volumes compris entre 1 et 100 ml.
Les flacons vides stériles dépyrogénés Thermo Scientific™ sont proposés avec des contenances allant de 1 à 100 ml.Certificat de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot.Les flacons stériles sont en verre borosilicaté de type I et sont équipés de bouchons en butyle et de joints en aluminium.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Assemblés avec des bouchons en butyle et des joints en aluminium
  • Adaptés aux utilisations devant respecter un protocole aseptique
  • Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus dans chaque lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en verre transparent pré-assemblé avec bouchon et capsule à sertir en aluminium
Diamètre (impériale) externe 1,75 po
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 44,45 mm
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 100 mL
Hauteur (impériale) 3,75 in
Nbre par carton 50
Volume (impérial) 3,4 oz.
Volume (métrique) total 100 mL
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Capsule à sertir (assemblée) avec bouchon
Quantité 50 boîtes
Taille du bouchon 20 mm
À utiliser avec (équipement) Protocole aseptique
Certifications/Conformité Certificats de stérilité et essai de corps pyrogènes inclus
Hauteur (métrique) 95,25 mm
Type de produit Flacon