Learn More
Fisherbrand™ Dessiccateur avec poignée en verre
Code produit 15534625 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diamètre (métrique) interne:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diamètre (métrique) externe:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15534625 191 mm 94 mm 153 mm 1 pièce
15584635 363 mm 239 mm 320 mm 1 pièce
15584625 261 mm 143 mm 215 mm 1 pièce
15534645 438 mm 285 mm 380 mm 1 pièce
15534635 311 mm 192 mm 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15534625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.27€
    88.23€ / 1 pièces
    Économisez 22.04€
    19% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté 3.3 SIMAX. Le dessiccateur Fisherbrand avec poignée en verre est conçu pour une variété de travaux sous vide.
  • En verre borosilicaté 3.3 SIMAX
  • Conçu pour une variété de travaux sous vide
  • Utilisé pour la dessiccation d’échantillons, le stockage de matériaux sensibles à l’humidité
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13 130, DIN 12 491
Matériau Verre borosilicaté 3.3 Simax
Type de produit Dessiccateur
Comprend Bouton en verre
Hauteur (métrique) 191 mm
Diamètre (métrique) interne 94 mm
Diamètre (métrique) externe 153 mm