Learn More
Fisherbrand™ Dessiccateurs avec embout 24/29 et valve
Code produit 15594635 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diamètre (métrique) interne:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15594635 349 mm 239 mm 1 pièce
15594625 247 mm 143 mm 1 pièce
15544635 300 mm 192 mm 1 pièce
15544625 177 mm 94 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15594635
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté 3.3 SIMAX. Dessiccateurs Fisherbrand avec embout 24/29 et vanne conçus pour une variété de travaux sous vide.
  • En verre borosilicaté 3.3 SIMAX
  • Conçu pour une variété de travaux sous vide
  • Utilisé pour la dessiccation d’échantillons, le stockage de matériaux sensibles à l’humidité
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13 130, DIN 12 491
Matériau Verre borosilicaté 3.3 Simax
Type de produit Dessiccateur
Comprend nz 24/29 et vanne
Hauteur (métrique) 349 mm
Diamètre (métrique) interne 239 mm
Diamètre (métrique) externe 320 mm