Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Code produit 16290942 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A
DAD Agilent 1290
DAD Agilent séries 1100, 1200 G1315/G1365 C et D
DAD Varian Prostar 330
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25
Dionex UVD ultime 3000
Détecteur à longueur d’onde variable Agilent 1100 longue durée de vie
Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 1200 longue durée de vie
Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 8453
Détecteur à réseau de photodiodes Waters 996, 2996 longue durée de vie
Hitachi séries L et U
Jasco UV970 975 1570 1575
Jasco V 500 530 550 560 570
PE Lambda 2 à 45 800 900 Bio
Shimadzu LC2010 longue durée de vie, D2 longue durée de vie
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1
Spectrophotomètre Shimadzu série UV et BioSpec-mini
Varian Prostar 340 345
Varian Prostar 325 335 longue durée de vie
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31
Waters Acquity 2489/2998
Waters 2487 longue durée de vie
Conditionnement:
1 pièce
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
16290942 Waters Acquity 2489/2998 1 pièce
16200942 DAD Agilent séries 1100, 1200 G1315/G1365 C et D 1 pièce
16260942 Spectrophotomètre Shimadzu série UV et BioSpec-mini 1 pièce
16280942 Varian Prostar 340 345 1 pièce
16240942 Hitachi séries L et U 1 pièce
16290932 ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A 1 pièce
16230942 Jasco V 500 530 550 560 570 1 pièce
16210942 DAD Agilent 1290 1 pièce
16250942 PE Lambda 2 à 45 800 900 Bio 1 pièce
16220942 Jasco UV970 975 1570 1575 1 pièce
16270942 DAD Varian Prostar 330 1 pièce
15314068 Détecteur à longueur d’onde variable Agilent 1100 longue durée de vie 1 pièce
15324078 Shimadzu LC2010 longue durée de vie, D2 longue durée de vie 1 pièce
15334078 Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31 1 pièce
15344068 Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 8453 1 pièce
15344078 Varian Prostar 325 335 longue durée de vie 1 pièce
15354068 Détecteur à réseau de diodes Agilent 1100, 1200 longue durée de vie 1 pièce
15364068 Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25 1 pièce
15364078 Détecteur à réseau de photodiodes Waters 996, 2996 longue durée de vie 1 pièce
15374068 Dionex UVD ultime 3000 1 pièce
15374078 Waters 2487 longue durée de vie 1 pièce
15394068 Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16290942
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
  • Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
  • Traçabilité complète des produits fabriqués
  • Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
Source lumineuse UV
Wavelength 400/185 nm
Taille de l’ouverture (métrique) 0,5 mm
À utiliser avec (équipement) Waters Acquity 2489/2998
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Lampe au deutérium