Learn More
Dextran sulfate sodium salt, MW ca 40,000, Thermo Scientific™
Dextran sulfate sodium salt (benzocaine or sodium dextran sulfate, CAS # 94-09-7) is a glucose polymer of bacterial origin containing 17-20% sulfur.
70.65€ - 215.65€
Identifiants chimiques
| CAS | 9011-18-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C9H11NO2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.192 |
| Numéro MDL | MFCD00081551 |
| Clé InChI | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
| CID PubChem | 2337 |
| ChEBI | CHEBI:116735 |
| Nom IUPAC | ethyl 4-aminobenzoate |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15435799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63606.14 |
25 g |
78.30€ 70.65€ / 25g Économisez 7.65€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15445799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63606.22 |
100 g |
239.00€ 215.65€ / 100g Économisez 23.35€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Dextran sulfate sodium salt is the ethyl ester of p-aminobenzoic acid
- Dextran sulfate inhibits voltage-dependent sodium channels, preventing the transduction of pain and itch
- Dextran sulfate is speculated to have antiviral and antioxidant properties
Application
- Dextran sulfate is suitable for biochemistry, cell culture, and in vivo work
Identifiants chimiques
| C9H11NO2 | |
| MFCD00081551 | |
| benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
| CHEBI:116735 | |
| CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N |
Spécification
| Dextran sulfate sodium salt | |
| C9H11NO2 | |
| 142951 | |
| Soluble in water. | |
| CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N | |
| 165.192 | |
| CHEBI:116735 | |
| Phenol-like |
| 9011-18-1 | |
| MFCD00081551 | |
| benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
| BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 4-aminobenzoate | |
| 2337 | |
| ≈40 kd |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9290000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures