Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Diamant antistatiques
Code produit 15718197 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15718197 Blanc 500 pièces
15728197 Noir 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15718197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.37€
    19.42€ / 500 pièces
    Économisez 64.95€
    76% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les barques de pesée antistatiques Diamond sont des barques flexibles en polystyrène dotées de surfaces lisses.
  • Des nacelles flexibles en forme de diamant pour un versement précis.
  • Fond plat large pour résister au basculement
  • 2 couleurs
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
  • Antistatiques.
  • Plage de température : -10 °C à +70 °C (14 °F à 158 °F)
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
  • Paquet de 500
  • Jetable
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Diamant
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Plage de températures (impériale) de 14 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -10°C à +70°C
Longueur (impériale) 2,8 in
Longueur (métrique) 71 mm
Largeur (impériale) 1,8 in
Largeur (métrique) 46 mm
Hauteur (métrique) 14 mm
Hauteur (impériale) 0,6 in