Learn More
Epredia™ Graveur avec pointe diamant
Code produit 12804921 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Graveur avec pointe diamant
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12804921 Graveur avec pointe diamant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12804921 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 750
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Écrivez de manière indélébile sur le verre grâce au graveur avec pointe diamant.
  • Monté sur un stylo en aluminium
  • 5 po (12,7cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Graveur avec pointe diamant
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12.7cm