Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes stériles DIAMOND™ Steril-Pack™
Code produit 10307712 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1 000μ L
2 à 200 μl
Conditionnement:
400 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10307712 2 à 200 μl -
10123002 100 à 1 000μ L 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10307712 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.84€
    94.50€ / 400 pièces
    Économisez 30.34€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Produit traçable, du moule au laboratoire, avec numéro de lot sur chaque sachet et chaque portoir. Pointes de pipettes stériles Diamond™ Steril-Pack™ pouvant être achetées sous forme stérilisée ou autoclavée.
  • Pointes conformes à la directive CE IVD
  • Emballage à code couleur permettant de rapidement reconnaître le volume
  • Pointes stérilisées apyrogènes sans ADN, ARN, DNase, RNase, ATP et métaux à l’état de traces
  • Pointes préstérilisées emballées dans du plastique de qualité identique à celui des dispositifs médicaux
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Pointes non stériles autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes à 1 bar (chaleur humide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pointe de pipette
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Modèle Test de correction D200
Précision 0.006 à 0.008 μl, -0,075 à 0,05 μl
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5.1 cm
Certifications/Conformité CE, IVD
Déclaration de pureté Produit exempt de pyrogène, d’ADN, d’ARN, de DNases, de RNases, d’ATP, et de métaux à l’état de traces
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides, industries médicale, pharmaceutique et alimentaire, dans divers champs et applications comme la PCR, la biologie moléculaire ou la technologie cellulaire
Type de pointe Universal
Conditionnement Boîte
Quantité 400 Pk.
Type de produit Pointes de pipettes
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman F20L, Gilson Pipetman F25L, Gilson Pipetman F50L, Gilson Pipetman F100L, Gilson Pipetman F200L, Gilson Pipetman P200L, Gilson Pipetman P20M, Gilson Pipetman P200M, Gilson Pipetman
Graduée Oui
Gamme de produits Diamond Sterlipack