Learn More
Fisherbrand™ Pompe à membrane
Code produit 10287097 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
16 l/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
10287097 16 l/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10287097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00€
    897.16€ / 1 pièces
    Économisez 1577.84€
    63% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces pompes résistantes aux produits chimiques pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides. Les pompes à membrane Fisherbrand™ et les têtes de raccordement sont fabriquées en fibre de carbone renforcé pour assurer une bonne conductivité électrique et prévenir toute charge d’électricité statique.
  • Résistant aux produits chimiques et idéal pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides
  • Pièces de rechange pour pompes à palettes et aspirateurs d’eau, en particulier dans les applications de vide primaire où des vapeurs corrosives sont présentes
  • Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
  • Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l’espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques
  • Les pompes utilisent des membranes en PFTE bien serrées entre les valves de secours non humides en PEEK résistantes, non humidifiées, qui sont extrêmement résistantes aux produits chimiques et à l’usure par rapport aux valves en élastomère
  • La vanne de ballast à gaz permet de préserver les performances de la pompe lors de l’utilisation de vapeurs condensables
    • Embouts pour tuyau avec 8 mm de dia. int.
    • Pieds amortisseurs de vibrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vide max. 8 mbar
Alimentation électrique Moteur 230 V, 50/60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et UK
Dimensions (L x l x H) 19.5 × 23.5 × 14.5 cm (7.6 × 9.25 × 5.7 in)
Matériau PTFE
Poids (impériale) 14.3 lb
Poids (métrique) 6.5 kg
Débit 16 l/min
Type de pompe Pompe à vide à membrane
Applications Étuves à vide
Pression maximale <8 mbar