Learn More
STEMCELL Technologies Dibutyryl-cAMP (Sodium Salt)
Descrizione
- Dibutyryl-cAMP is a cell-permeable cyclic AMP (cAMP) analog that activates cAMP-dependent protein kinases (Schwede et al.) This product is supplied as the sodium salt of the molecule
- Suppresses experimental autoimmune encephalomyelitis development by reducing demyelination and mobilizing neural stem cells in the subventricular zone towards the demyelinated plaques (Khezri et al.)
- Induces intrinsic axon growth in peripheral and central nervous systems, and morphological differentiation of astrocytes (Knott et al.; Imamura & Ozawa)
- Stimulates neurite outgrowth in PC12 cells (Maruoka et al.)
Specifica
Specifica
| CAS | 16980-89-5 |
| Synonym | Bucladesine; DC 2797 |
| Quantity | 250 mg |
| Molecular Formula | C18H23N5O8P · Na |
| Purity | ≥95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?