Learn More
Diethyl 3-Oxopentanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Diethyl 3-Oxopentanedioate |
| CAS | 105-50-0 |
| Molecular Formula | C9H14O5 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 3-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, beta-Oxoglutaric Acid Diethyl Ester, 1,3-Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 3-Oxopentanedioic Acid Diethyl Ester, Acetonedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,3-Acetonedicarboxylate, Diethyl 2-Oxopropane-1,3-dicarboxylate, Diethyl 3-Ketoglutarate, Diethyl 3-Oxoglutarate, Diethyl 3-Oxopentanedioate, Diethyl Acetonedicarboxylate, Diethyl beta-Ketoglutarate, Diethyl beta-Oxoglutarate, NSC 9013, beta-Ketoglutaric Acid Diethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC |
| IUPAC Name | diethyl 3-oxopentanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.2 |
| Formula Weight | 202.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?