Learn More
Diethyl Sulphate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Diethyl Sulphate |
| CAS | 64-67-5 |
| Molecular Formula | C4H10O4S |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOS(=O)(=O)OCC |
| IUPAC Name | diethyl sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.18 |
| Formula Weight | 154.03 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?