Learn More
Diethyltoluamide, MedChemExpress
Beschreibung
Diethyltoluamide is the most common active ingredient in insect repellents. It is intended to provide protection against mosquitoes, ticks, fleas, chiggers, leeches, and many other biting insects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Diethyltoluamide |
| Physical Form | Liquid |
| CAS | 134-62-3 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 1 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H17NO |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | DEET N,N-Diethyl-m-toluamide |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (522.82 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (10.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?