Learn More
BD Aiguilles et anses d’inoculation jetables Difco™
Description
Includes
Certificat d’étalonnage au colorant bleu Evans avec chaque boîte de 1 000 anses, confirmant leur précision et leur cohérence
- Fabriqués à partir d’une résine plastique unique pour une flexibilité contrôlée
- Résistent à la coupe de la surface de la gélose, mais fournissent une fermeté suffisante pour prélever des colonies tenaces
- Exempt de lubrifiants, d’hu
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Volume | 10 μl |
| Matériau | Résine de plastique |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Bleu clair |
| Type de produit | Anse d’inoculation |
| Quantité | 250/paquet |