Learn More
Difloxacin hydrochloride, Thermo Scientific™
129.00€ - 422.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 91296-86-5 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C21H20ClF2N3O3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 435.856 |
| Numéro MDL | MFCD03840489 |
| Clé InChI | JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 |
| CID PubChem | 56205 |
| Nom IUPAC | 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15495929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.06 |
5g |
129.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15405939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63754.14 |
25g |
422.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A quinolone antibacterial compound
- Structurally related to norfloxacin
Identifiants chimiques
| 91296-86-5 | |
| 435.856 | |
| JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N | |
| 56205 | |
| CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl |
| C21H20ClF2N3O3 | |
| MFCD03840489 | |
| difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 | |
| 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
Spécification
| Difloxacin hydrochloride | |
| C21H20ClF2N3O3 | |
| 6464798 | |
| difloxacin hydrochloride, difloxacin hcl, unii-xj0260hj0o, abbott-56619, 6-fluoro-1-4-fluorophenyl-7-4-methylpiperazin-1-yl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, difloxacin hydrochloride usan, dsstox_cid_26599, dsstox_rid_81754, dsstox_gsid_46599 | |
| JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N | |
| 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride | |
| 56205 |
| 91296-86-5 | |
| MFCD03840489 | |
| 14,3141 | |
| Soluble in aqueous buffer | |
| CN1CCN(CC1)C2=C(C=C3C(=C2)N(C=C(C3=O)C(=O)O)C4=CC=C(C=C4)F)F.Cl | |
| 435.856 | |
| 435.85 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures