Learn More
Cole-Parmer™ Minuteur à quatre canaux et cadre de couleur Traceable™ Digi-Sense avec étalonnage
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Inclut :
- Trois blocs d’affichage/cadres colorés, support/clip de poche intégré, dos magnétique, deux piles bouton 1,5 V et certificat d’étalonnage NIST Traceable avec données.
- Trois cadres lumineux et colorés permettent la personnalisation ou apportent une trame spécifique à une tâche de chronométrage donnée
- Quatre canaux de chronométrage indépendants comportent des alarmes sonores uniques pour un chronométrage simultané
- Compte à rebours ou en incrémentant jusqu’à 100 heures pour les expériences de plus longue durée
- La fonction de mémoire rappelle l’affichage à l’heure programmée
- Les produits Traceable sont étalonnés conformément aux normes NIST Traceable et prêts à l’emploi dès réception
- Chaque produit passe par un processus de vérification intense avant de pouvoir porter le nom Traceable et comprend un certificat NIST Traceable, vous permettant ainsi d’économiser temps et argent en n’ayant pas à effectuer d’étalonnage séparément
- L’étalonnage NIST Traceable vous aide également à vous conformer aux normes de qualité et à respecter la conformité réglementaire pour les exigences ISO, FDA, GMPc, VFC, CAP, CLIA et de la Commission mixte
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuterie à 4 canaux |
| Plage de durée | 100 heures |
| Nbre de canaux | 4 |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |