Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec / bloc chauffant numérique, configuration ,1 bloc, prises CN, EU, UK, 200/240 V
Code produit 15362185 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de blocs:
1 (à commander séparément)
2 (à commander séparément)
4 (à commander séparément)
Type de prise:
CN, EU, UK
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de blocs Type de prise Conditionnement
15362185 1 (à commander séparément) CN, EU, UK 1 pièce
15372185 2 (à commander séparément) CN, EU, UK 1 pièce
15382185 4 (à commander séparément) CN, EU, UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15362185 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88870004
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Améliorez la polyvalence de votre laboratoire grâce aux bains sec / blocs chauffants numériques Thermo Scientific™.
Améliorez la polyvalence du laboratoire grâce aux bains à sec numériques Thermo Scientific™ qui offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables afin de répondre aux besoins d’une vaste gamme d’applications.Conçus pour des applications plus ou moins avancées avec une température maximale de 130°C, dotés d’une minuterie et disponibles en tailles de blocs 1, 2 et 4.
Les bains à sec numériques Thermo Scientific sont disponibles dans une gamme de configurations pouvant accueillir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables afin de s’adapter à une grande variété de récipients et d’applications.
  • Commandes numériques et affichage du temps et de la température
  • Sonde de température interne avancée pour une excellente précision et un contrôle optimal de la température
  • Contrôle précis de la température à l’aide d’un circuit PID
  • L’étalonnage de la température permet de compenser la température par rapport à la valeur souhaitée
  • La minuterie permet à l’utilisateur de surveiller de près le temps de montée en température
  • La large gamme de blocs thermiques en alliage d’aluminium offre une polyvalence et permet de faciliter le nettoyage et la désinfection
  • La construction en acier à revêtement pulvérisé lui confère de la robustesse
  • Un dispositif de protection intégré contre la surchauffe garantit la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
  • Réglage de la déviation de la température
Applications :
  • Préparation des échantillons
  • Conservation des enzymes
  • Réactions enzyme-substrat
  • Amplification d’ADN
  • Dégénération des gels d’électrophorèse
  • Coagulation de sérum
Accessoire requis :
  • L’appareil doit être commandé avec le(s) bloc(s)
Garantie
2 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, cULus, RoHS
Type de contrôleur PID numérique
Éclairage DEL
Matériau Acier thermolaqué
Type de prise CN, EU, UK
Humidité relative < 80%
Plage de températures (métrique) De la temp. ambiante +5°C à 130°C (température ambiante à 25°C)
Type Bain/bloc sec
Fusible 250V 2,5A
Montée en température ≤ 20 min, 30°C à 130°C
Comprend Bain sec, connecteurs CN, EU et UK, palonnier
Nbre de blocs 1 (à commander séparément)
Précision de la température ≤ ± 0,5°C
Uniformité de la température ≤ ± 1°C
Minuteur 0 à 99:59 min ou continu
Garantie 2 ans, échange
Dimensions (L x l x H) 288 x 200 x 100 mm (11,3 x 7,9 x 3,9 po.)
Longueur (impériale) 11,3 in
Longueur (métrique) 288 mm
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 3,9 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (impériale) 6,39 lb
Poids (métrique) 2,9 kg
Tension 200/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Garantie :Garantie limitée standard de 2 ans de Thermo Fisher Scientific.Contactez votre représentant commercial pour plus de détails.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.