Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec / bloc chauffant numérique, configuration ,1 bloc, prises CN, EU, UK, 200/240 V
Code produit 15382185 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de blocs:
1 (à commander séparément)
2 (à commander séparément)
4 (à commander séparément)
Type de prise:
CN, EU, UK
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de blocs Type de prise Conditionnement
15382185 4 (à commander séparément) CN, EU, UK 1 pièce
15362185 1 (à commander séparément) CN, EU, UK 1 pièce
15372185 2 (à commander séparément) CN, EU, UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15382185 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88870006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    580.35€ / 1 pièces
    Économisez 114.65€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez la polyvalence de votre laboratoire grâce aux bains sec / blocs chauffants numériques Thermo Scientific™.
Améliorez la polyvalence du laboratoire grâce aux bains à sec numériques Thermo Scientific™ qui offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables afin de répondre aux besoins d’une vaste gamme d’applications.Conçus pour des applications plus ou moins avancées avec une température maximale de 130°C, dotés d’une minuterie et disponibles en tailles de blocs 1, 2 et 4.
Les bains à sec numériques Thermo Scientific sont disponibles dans une gamme de configurations permettant d’accueillir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables pour une variété de récipients et d’applications.
  • Commandes et affichage de l’heure et de la température numériques
  • Sonde de température interne avancée pour un contrôle et une précision excellents de la température
  • Contrôle précis de la température avec le circuit PID
  • Étalonnage de la température qui permet de compenser la température à la valeur voulue
  • Minuteur qui permet à l’utilisateur de surveiller avec précision la durée de chauffage
  • Large gamme de blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables qui offrent une grande polyvalence et permettent un nettoyage et une désinfection faciles
  • Corps en acier recouvert de poudre pour une durée de vie prolongée
  • Dispositif de protection thermique intégré garantissant la sécurité de l’échantillon et de l’utilisateur
  • Réglage des écarts de température
Applications :
  • Préparation d’échantillons
  • Préservation d’enzymes
  • Réactions enzyme-substrat
  • Amplification de l’ADN
  • Dégénérescence du gel d’électrophorèse
  • Coagulation de sérum
Accessoire requis :
  • L’unité doit être commandée avec un bloc, au minimum.
Garantie
2 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, cULus, RoHS
Type de contrôleur PID numérique
Éclairage DEL
Matériau Acier thermolaqué
Type de prise CN, EU, UK
Humidité relative < 80%
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5° à 130°C (Température ambiante à 25°C)
Type Bain/bloc sec
Fusible 250 V, 3.15 A
Montée en température ≤ 25 min, 30°C à 130°C
Comprend Bain sec, connecteurs CN, EU et UK, palonnier
Nbre de blocs 4 (à commander séparément)
Précision de la température ≤ ± 0,5°C
Uniformité de la température ≤ ± 1°C
Minuteur 0 à 99:59 min ou continu
Garantie 2 ans, échange
Dimensions (L x l x H) 450 x 200 x 100 mm (17,7 x 7,9 x 3,9″)
Longueur (impériale) 17,7″
Longueur (métrique) 450 mm
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 3,9″
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (impériale) 10,36 lb
Poids (métrique) 4,7 kg
Tension 200/240 V
Fréquence 50/60
Afficher plus Afficher moins
Garantie :Garantie limitée standard de 2 ans de Thermo Fisher Scientific.Contactez votre représentant commercial pour plus de détails.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.