Learn More
Brannan™ Thermomètre numérique pour réfrigérateur avec alarme
Code produit 13059202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
13059202 -50°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13059202 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 22/400/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    16.63€ / 1 pièces
    Économisez 1.47€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Doté d’une alarme qui sonne et de voyants DEL qui clignotent pendant 5 secondes toutes les minutes lorsque la température est en dehors de la zone de sécurité. Le thermomètre numérique pour réfrigérateur avec alarme Brannan™ comprend un câble de sonde de 1 m et une ventouse.
Affiche numériquement la température de votre réfrigérateur ou congélateur. L’alarme sonne et les voyants DEL clignotent pendant 5 secondes toutes les minutes lorsque la température est en dehors de la zone de sécurité.
  • Affichez les températures en °C ou °F.
  • Comprend un câble de sonde de 1 m et une ventouse
  • Piles incluses
Spécification
Profondeur (métrique) 20mm
Dimensions (L x l x H) 135 x 26 mm
Dimensions de l’écran 58 x 12 mm
Longueur (métrique) 135mm
Longueur (métrique) de sonde 1m
Poids (métrique) 57 g
Type de produit Thermomètre numérique pour réfrigérateur
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Précision ±1 entre 0 et 40°C, sinon ±2°C
Subdivision 0,1°C
Largeur (métrique) 26 mm