Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec à agitation chauffant numérique, 0.5°C (0.9°F) à 80°C
Product Code. 15298844 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Alimentation électrique Unit Size
15298844 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15298844 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 88880028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00€
    1247.77€ / 1 pièces
    Économisez 452.23€
    26% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Augmentez la polyvalence de votre laboratoire avec notre bain sec à agitation chauffant numérique, qui peut être utilisé comme bain sec, agitateur ou les deux.
Augmentez la polyvalence de votre laboratoire avec le bain à sec à agitation chauffant numérique Thermo Scientific™, qui peut être utilisé comme bain à sec, agitateur ou les deux.
Le contrôle PID garantit la cohérence des résultats d’agitation et un contrôle précis de la température.
  • Plage de vitesses comprise entre 150 et 1 500 tr/min (en fonction du bloc)
  • Stockage de programmes :
    • 10 programmes, jusqu’à 10 étapes par programme
    • La fonction d’agitation par intervalles permet l’agitation et l’absence d’agitation dans le même programme
  • Deux types de modes de minuterie :
    • Démarrage uniquement après que la température a atteint le point de consigne désiré
    • Démarrage immédiatement après le réglage de la minuterie
  • Conception à profil bas
  • Blocs facilement interchangeables disponibles en plusieurs tailles pour une flexbilité maximale
Warranty
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôle par rétroaction avec PID
Capacité (métrique) 0,5 ml, 1,5 ml, 50 ml
Éclairage LED
No. of Places 96
Type de prise Ensemble de cordons avec diverses fiches
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5°C à 100°C
Type Agitateur à plateforme
Affichage Numérique
Nbre de blocs Non inclus ; À commander séparément
Vitesse 150 à 1,500 tr/min (bloc 96 puits) ; 150 à 1,200 tr/min (blocs pour tubes de 0.5 ml, 1.5 ml et 50 ml)
Précision de la température 0.5°C (0.9°F) à 80°C
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) 13.1 × 10.9 × 6.7 in (334 × 276 × 170 mm)
Diamètre (métrique) de l’orbite 2 mm
Poids à l’expédition (impériale) 18.3 lb
Poids à l’expédition (métrique) 8.3 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.