Learn More
Fisherbrand™ Thermo-hygromètre à affichage numérique
Code produit 10840891 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
10840891 Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10840891
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce densimètre pour un fonctionnement fiable, même dans les environnements les plus difficiles. Hygromètre numérique avec thermomètre affichant simultanément la température et l'humidité relative.
  • Fourni avec un certificat Traceable
  • Temp : 0 à 50°C
  • HR : 25 à 95 %
Spécification
Type Thermohygromètre numérique
Taux d’humidité 25 à 95 %
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Type d’affichage Numérique
Plage de températures (impériale) 32° à 122°F